1,4-Difluor-2-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
001942-100G 001942-500G 001942-50G
FLUO001942-100GEA 82.1 EUR InStock
FLUO001942-100G FLUO001942-500G FLUO001942-50G
1,4-Difluor-2-nitrobenzol
1,4-Difluor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159.09 g/mol
Siedepunkt: 207
Melting Pt: –11.7 °C
Dichte: 1.4671 g/cm³ (17 °C)
MDL Number: MFCD00007054
CAS-Nummer: 364-74-9
EINECS: 206-663-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge