2,4-Difluoranisol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
002346-25G 002346-100G
FLUO002346-25GEA 58.1 EUR InStock
FLUO002346-25G FLUO002346-100G
2,4-Difluoranisol
2,4-Difluoranisol
Formel: C₇H₆F₂O
Siedepunkt: 53 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2513 g/cm³ (20.7 °C)
MDL Number: MFCD00010731
CAS-Nummer: 452-10-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge