VWR®, Pipettenspitzen, Reload-System
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
613-1086EA 23.8 EUR InStock
613-1086 613-1093 613-1100
VWR®, Pipettenspitzen, Reload-System
Pipettenspitzen
PP, transparent, steril oder unsteril, autoklavierbar
  • Unsterile Spitzen sind frei von DNS, DNase und RNase; die durch Elektronenbestrahlung sterilisierten Spitzen sind frei von DNS, DNase und RNase sowie von Pyrogenen, PCR-Inhibitoren und Endotoxinen
  • Die robusten, rückverfolgbaren Racks sind dank ergonomisch geformter Clips gut zu greifen
  • Reload-Boxen einschließlich Racks sowie leere Reload-Boxen sind ebenfalls erhältlich: Mit Klappverschluss zum einhändigen Öffnen und Schließen, umkehrbarem Deckel mit Lippe, passgenaue Form, und Clips zum Stabilisieren
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..