Trifluor(1,1,2,2-tetrafluor-2-bromethoxy)ethylen
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010436-25G 010436-5G
FLUO010436-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010436-25G FLUO010436-5G
Trifluor(1,1,2,2-tetrafluor-2-bromethoxy)ethylen
Trifluor(1,1,2,2-tetrafluor-2-bromethoxy)ethylen
Formel: F₂CCFOCF₂CF₂Br
MDL Number: MFCD02183517
CAS-Nummer: 85737-06-0
EINECS: 288-516-4
UN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge