2-(3-Chlor-4-fluorphenyl)indol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008237-1G 008237-5G
FLUO008237-1GEA 224 EUR InStock
FLUO008237-1G FLUO008237-5G
2-(3-Chlor-4-fluorphenyl)indol
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole
Formel: C₁₄H₉ClFN
MDL Number: MFCD00068179
CAS-Nummer: 1868-88-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge