4-Amino-3-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
021886-25G 021886-100G 021886-5G
FLUO021886-25GEA 130 EUR InStock
FLUO021886-25G FLUO021886-100G FLUO021886-5G
4-Amino-3-(trifluormethyl)benzonitril
4-Amino-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₅F₃N₂
MDL Number: MFCD00275473
CAS-Nummer: 327-74-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge