4-Amino-2-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF185.2.5 CFF185.10 CFF185.25 003971-25G 003971-100G
CHMPCFF185.2.5EA 215 EUR InStock
CHMPCFF185.2.5 CHMPCFF185.10 CHMPCFF185.25 FLUO003971-25G FLUO003971-100G
4-Amino-2-(trifluormethyl)benzonitril
4-Amino-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₅F₃N₂
MDL Number: MFCD00042155
CAS-Nummer: 654-70-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge