5-Fluor-2-iodbenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
024520-25G 024520-5G
FLUO024520-25GEA 0 EUR InStock
FLUO024520-25G FLUO024520-5G
5-Fluor-2-iodbenzotrifluorid
5-Fluor-2-iodbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃F₄I
MDL Number: MFCD07369008
CAS-Nummer: 41860-65-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge