2,3-Difluor-4-hexyloxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-9012-5G BB-9012-1G
COBBBB-9012-5GEA 451 EUR InStock
COBBBB-9012-5G COBBBB-9012-1G
2,3-Difluor-4-hexyloxyphenylboronsäure
2,3-Difluor-4-hexyloxyphenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₇BF₂O₃
MDL Number: MFCD06656273
CAS-Nummer: 121219-20-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge