(3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
007939-1G 007939-5G
FLUO007939-1GEA 55.4 EUR InStock
FLUO007939-1G FLUO007939-5G
(3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
(3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.14 g/mol
MDL Number: MFCD00236303
CAS-Nummer: 238754-67-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge