4-Brom-3-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF424.10 CFF424.25 CFF424.50 002244-50G 002244-250G
CHMPCFF424.10EA 268 EUR InStock
CHMPCFF424.10 CHMPCFF424.25 CHMPCFF424.50 FLUO002244-50G FLUO002244-250G
4-Brom-3-(trifluormethyl)anilin
4-Brom-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
Siedepunkt: 81…84 °C (0,5 mmHg)
Melting Pt: 55…56 °C
MDL Number: MFCD00007827
CAS-Nummer: 393-36-2
EINECS: 206-885-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge