2-Brom-4-nitrotoluol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A14865.14 A14865.22
A14865.14EA 56.3 EUR InStock
A14865.14 A14865.22
2-Brom-4-nitrotoluol ≥98%
2-Brom-4-nitrotoluol
Purity: 98% CAS No.: 7745-93-9 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Melting Point: 74-78° Beilstein Reference: 1941232
Formel: C₇H₆BrNO₂
Siedepunkt: 175 °C (38 mmHg)
Melting Pt: 74…78 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007195
CAS-Nummer: 7745-93-9
EINECS: 231-809-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge