Toluol 99.85% für die HPLC
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
268370010 268370025
ACRO268370010EA 82.8 EUR InStock
ACRO268370010 ACRO268370025
Toluol 99.85% für die HPLC
Toluol
Formel: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Siedepunkt: 110.6
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0.866 g/cm³
Flash-Pt: 4
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=7b8a82c36ede4fc1e8822a573f5ce08743569a24&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.8 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0015 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge