1-Phenyl-2-harnstoff ≥97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L01306.22 L01306.36
L01306.22EA 29.3 EUR InStock
L01306.22 L01306.36
1-Phenyl-2-harnstoff ≥97%
1-Phenyl-2-harnstoff
Purity: 97% CAS No.: 64-10-8 Molecular Formula: C7H8N2O Formula Weight: 136.15 Melting Point: 144-148° Boiling Point: 238° Merck Reference: 14,7319 MDL No.: MFCD00007944
Formel: C₇H₈N₂O
Siedepunkt: 238 °C
Melting Pt: 144…148 °C
Dichte: 1,302
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007944
CAS-Nummer: 64-10-8
EINECS: 200-576-5
Merck Index: 14,7319
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge