Triethylaluminium 25% in Toluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
192708-100G 192708-700G
SIAL192708-100GEA 212 EUR InStock
SIAL192708-100G SIAL192708-700G
Triethylaluminium 25% in Toluol, Sigma-Aldrich®
Triethylaluminium
Formel: C₆H₁₅Al
MDL Number: MFCD00009015
CAS-Nummer: 97-93-8
EINECS: 202-619-3
UN: 3394
ADR: 4.2,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge