Selenoharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
230499-10G 230499-1G
SIAL230499-10GEA 553 EUR InStock
SIAL230499-10G SIAL230499-1G
Selenoharnstoff, Sigma-Aldrich®
Selenoharnstoff
Formel: CH₄N₂Se
MDL Number: MFCD00008065
CAS-Nummer: 630-10-4
EINECS: 211-129-9
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge