4-Methylphenethylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
653810-1G 653810-5G
SIAL653810-1GEA 36.1 EUR InStock
SIAL653810-1G SIAL653810-5G
4-Methylphenethylbromid, Sigma-Aldrich®
4-Methylphenethylbromid
Formel: C₉H₁₁Br
MW: 199.09 g/mol
MDL Number: MFCD00050368
CAS-Nummer: 6529-51-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge