L(+)-Citrullin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C7629-100G C7629-10MG C7629-1G C7629-1KG C7629-25G C7629-500G C7629-5G
SIALC7629-100GEA 573 EUR InStock
SIALC7629-100G SIALC7629-10MG SIALC7629-1G SIALC7629-1KG SIALC7629-25G SIALC7629-500G SIALC7629-5G
L(+)-Citrullin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Citrullin
Formel: C₆H₁₃N₃O₃
MW: 175.19 g/mol
MDL Number: MFCD00064397
CAS-Nummer: 372-75-8
EINECS: 206-759-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge