tert-Butylchlordiphenylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS03387.10 S03387-25G SILS03387.100
SILNSILS03387.10EA 0 EUR InStock
SILNSILS03387.10 FLUOS03387-25G SILNSILS03387.100
tert-Butylchlordiphenylsilan
tert-Butylchlordiphenylsilan
Formel: C₁₆H₁₉ClSi
MDL Number: MFCD00000497
CAS-Nummer: 58479-61-1
EINECS: 261-282-0
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge