Cyclopentylamin 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L01966.14 L01966.22
L01966.14EA 31.6 EUR InStock
L01966.14 L01966.22
Cyclopentylamin 99%
Cyclopentylamin
Purity: 99% CAS No.: 1003-03-8 Molecular Formula: C5H11N Formula Weight: 85.15 Flash Point: 12°(53°F) Refractive Index: 1.4505 Odour: Amine-like pH: 12.5 Melting Point: -85° Boiling Point: 106-108° Beilstein Reference: 635706 UN No.: 3286 MDL No.: MFCD00001380
Formel: C₅H₁₁N
Siedepunkt: 106…108 °C
Melting Pt: –85 °C
Dichte: 0,862
Flash-Pt: 12 °C (53 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001380
CAS-Nummer: 1003-03-8
EINECS: 213-697-3
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge