2-Brom-6-isopropoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6487-1G HC-6487-25G HC-6487-5G
COBBHC-6487-1GEA 204 EUR InStock
COBBHC-6487-1G COBBHC-6487-25G COBBHC-6487-5G
2-Brom-6-isopropoxypyridin
2-Brom-6-isopropoxypyridin
Formel: C₈H₁₀BrNO
MDL Number: MFCD09878949
CAS-Nummer: 463336-87-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge