Natriumcyantrihydroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
156159-10G 156159-1KG 156159-250G 156159-50G
SIAL156159-10GEA 59.3 EUR InStock
SIAL156159-10G SIAL156159-1KG SIAL156159-250G SIAL156159-50G
Natriumcyantrihydroborat, Sigma-Aldrich®
Natriumcyantrihydroborat
Formel: CH₃BNNa
Melting Pt: 241…243 °C
Dichte: 1,11…1.12 g/cm³ (28 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003516
CAS-Nummer: 25895-60-7
EINECS: 247-317-2
UN: 3134
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,08680
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge