Chlor(diphenyl)silan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS07725.5 SILS07725.25
SILNSILS07725.5EA 0 EUR InStock
SILNSILS07725.5 SILNSILS07725.25
Chlor(diphenyl)silan
Chloro(diphenyl)silane
Formel: C₁₂H₁₁ClSi
MDL Number: MFCD00045144
CAS-Nummer: 1631-83-0
EINECS: 216-634-8
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge