Kaliumpermanganat 98%, reinst
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
196750010 196752500 196755000 196750050
ACRO196750010EA 89 EUR InStock
ACRO196750010 ACRO196752500 ACRO196755000 ACRO196750050
Kaliumpermanganat 98%, reinst
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Melting Pt: 240 °C (Zers.)
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown to brown-black Glistening crystalline powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
Water ≤0.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge