Natriumdicyanamid 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B21634.14 B21634.22 B21634.36
B21634.14EA 61.9 EUR InStock
B21634.14 B21634.22 B21634.36
Natriumdicyanamid 96%
Sodium dicyanoamide
Purity: 96% CAS No.: 1934-75-4 Molecular Formula: NaN(CN)2 Formula Weight: 89.03 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00003535
Formel: C₂N₃Na
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003535
CAS-Nummer: 1934-75-4
EINECS: 217-703-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge