Wasser, HyClone™ HyPure, Molekularbiologische Qualität Molecular biology grade
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SH30538.01 SH30538.02 SH30538.03 SH30538.FS SH30538.LS
SH30538.01EA 27.6 EUR InStock
SH30538.01 HYCLSH30538.02 HYCLSH30538.03 HYCLSH30538.FS HYCLSH30538.LS
Wasser, HyClone™ HyPure, Molekularbiologische Qualität Molecular biology grade
Wasser
Nuclease-free HyClone Molecular Biology-Grade Water, containing no DEPC or other carcinogenic chemicals is used for critical applications involving nucleotides such as RNA and DNA.
  • Significantly low levels of endotoxins
  • Certified to have no detectable activity in DNase, RNase, and protease assays
  • Maximum allowable limit of endotoxin is 0.05 EU/mL
HyClone HyPure Molecular Biology Grade Water purification process includes continuous deionization, reverse osmosis, ultraviolet light treatment, distillation, and 0.1 µm filtration.
Zertifizierungen: Manufactured using ISO 9001 and ISO 13485 certified processes according to 21 CFR 820 medical device current good manufacturing practices (cGMP).filtration
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Endotoxin Concentration ≤ 0,05 EU/mL
Sterilisation 0,1 µm sterile filtered
pH 5,0 to 7,0
Storage 2° to 30° C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..