Natriumsulfat, wasserfrei 99+%, körnig ACS
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
354250010 354250025 354250100
ACRO354250010EA 44.3 EUR InStock
ACRO354250010 ACRO354250025 ACRO354250100
Natriumsulfat, wasserfrei 99+%, körnig ACS
Natriumsulfat
Formel: Na₂SO₄
MW: 142.04 g/mol
Siedepunkt: >1700 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 884 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003504
CAS-Nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=3e13134eee0298d81312a29cf7e16547878d7041&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Granules
pH 5.2 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Loss on ignition ≤0.5 %
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge