Natriumsulfat
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
28905333-5KG 28905333-1KG
MOLE28905333-5KGEA 144 EUR InStock
MOLE28905333-5KG MOLE28905333-1KG
Natriumsulfat
Natriumsulfat
Formel: Na₂SO₄
Siedepunkt: 1429 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 888 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003504
CAS-Nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=3e13134eee0298d81312a29cf7e16547878d7041&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge