Methyl-5-hydroxynicotinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4216-5G CA-4216-25G CA-4216-1G
COBBCA-4216-5GEA 125 EUR InStock
COBBCA-4216-5G COBBCA-4216-25G COBBCA-4216-1G
Methyl-5-hydroxynicotinat
Methyl-5-hydroxynicotinat
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
MDL Number: MFCD00191521
CAS-Nummer: 30766-22-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge