N,N-Dimethylpropionamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
252875-100G 252875-25G
SIAL252875-100GEA 291 EUR InStock
SIAL252875-100G SIAL252875-25G
N,N-Dimethylpropionamid, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylpropionamid
Formel: C₅H₁₁NO
MDL Number: MFCD00009301
CAS-Nummer: 758-96-3
EINECS: 212-064-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge