Natriummethansulfinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
433063-10G 433063-1G
SIAL433063-10GEA 105 EUR InStock
SIAL433063-10G SIAL433063-1G
Natriummethansulfinat, Sigma-Aldrich®
Natriummethansulfinat
Formel: CH₃NaO₂S
MDL Number: MFCD00040392
CAS-Nummer: 20277-69-4
EINECS: 243-669-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge