2-Methoxy-1-nitronaphthalin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
NRB01117.250 NRB01117.1
MAYBNRB01117.250EA 0 EUR InStock
MAYBNRB01117.250 MAYBNRB01117.1
2-Methoxy-1-nitronaphthalin
2-Methoxy-1-nitronaphthalene
Formel: C₁₁H₉NO₃
MDL Number: MFCD00100119
CAS-Nummer: 4900-66-7
EINECS: 225-529-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge