2,6-Diphenylpyridin ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B25179.06 B25179.14
B25179.06EA 64.5 EUR InStock
B25179.06 B25179.14
2,6-Diphenylpyridin ≥97%
2,6-Diphenylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 3558-69-8 Molecular Formula: C17H13N Formula Weight: 231.30 Melting Point: 74-81° Boiling Point: 210°/3mm MDL No.: MFCD00006284
Formel: C₁₇H₁₃N
Siedepunkt: 210 °C (3 mmHg)
Melting Pt: 74…81 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006284
CAS-Nummer: 3558-69-8
EINECS: 222-620-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge