Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumchlorid, technische Qualität

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

20076.5600 20076.6600
KRAF20076.5600EA 52.2 EUR InStock
KRAF20076.5600 KRAF20076.6600
Ammoniumchlorid, technische Qualität
Ammoniumchlorid


Formel: NH₄Cl
MW: 53.49 g/mol
Melting Pt: 335
Dichte: 1.5256 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011420
CAS-Nummer: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=28e617a1f562ee2a112e01765ea798627493a5f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge