Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Silbernitrat 0.3 mol/l (0.3 N) in wässriger Lösung

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

20139.0700 20139.1700 20139.2700 20139.3700 20139.4700
KRAF20139.0700EA 53.9 EUR InStock
KRAF20139.0700 KRAF20139.1700 KRAF20139.2700 KRAF20139.3700 KRAF20139.4700
Silbernitrat 0.3 mol/l (0.3 N) in wässriger Lösung
Silbernitrat


Formel: AgNO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8,II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=166a8d8e5beb1527d4f3ab500692f0f7f86f3b10&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge