Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N,N-Dimethylformamid analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

13066.2700 13066.3700 13066.4700
KRAF13066.2700EA 48.6 EUR InStock
KRAF13066.2700 KRAF13066.3700 KRAF13066.4700
N,N-Dimethylformamid analytisches Reagens
N,N-Dimethylformamid


Formel: HCON(CH₃)₂
Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –61 °C
Dichte: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 57,5 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003284
CAS-Nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=fb9c58451426a2acf92f6525238f8198a167f088&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge