Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Perchlorsäure 0.01 mol/l (0.01 N) in wasserfreier Essigsäure

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

05101.3700 05101.1700 05101.2700 05101.4700
KRAF05101.3700EA 113 EUR InStock
KRAF05101.3700 KRAF05101.1700 KRAF05101.2700 KRAF05101.4700
Perchlorsäure 0.01 mol/l (0.01 N) in wasserfreier Essigsäure
Perchlorsäure


Formel: HClO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 2789
ADR: 8,II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=6229c0a46973f90bd59e4a83d8414f7d2563530a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge