3-Cyclopentylpropionylchlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A17715.14 A17715.22
A17715.14EA 63.7 EUR InStock
A17715.14 A17715.22
3-Cyclopentylpropionylchlorid ≥98%
3-Cyclopentylpropionylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 104-97-2 Molecular Formula: C8H13ClO Formula Weight: 160.64 Flash Point: 84°(184°F) Refractive Index: 1.4645 Odour: Acrid Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 1856952 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00001391
Formel: C₈H₁₃ClO
Siedepunkt: 199…200 °C
Dichte: 1,049
Flash-Pt: 84 °C (184 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001391
CAS-Nummer: 104-97-2
EINECS: 203-257-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge