2-Chlor-1,1,2-trifluor-1-methoxyethan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004532-5G 004532-25G
FLUO004532-5GEA 31.1 EUR InStock
FLUO004532-5G FLUO004532-25G
2-Chlor-1,1,2-trifluor-1-methoxyethan
2-Chlor-1,1,2-trifluor-1-methoxyethan
Formel: C₃H₄ClF₃O
MDL Number: MFCD00039335
CAS-Nummer: 425-87-6
EINECS: 207-038-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge