Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ameisensäure 50% analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

21419.3000 21419.5300 21419.6020 21419.7020
KRAF21419.3000EA 107 EUR InStock
KRAF21419.3000 KRAF21419.5300 KRAF21419.6020 KRAF21419.7020
Ameisensäure 50% analytisches Reagens
Ameisensäure


Formel: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Dichte: 1.22
Flash-Pt: 48
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 3412
ADR: 8 II
REACH: 01-2119491174-37-XXXX
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=e79a8c7fb6c358f57ed533653859d68b28119045&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge