Divinylbenzol (Isomerengemisch) ≥80% stabilisiert
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
Stabilization: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC) 1000 ppm
42804.14 42804.22 42804.36
42804.14EA 23.2 EUR InStock
42804.14 42804.22 42804.36
Divinylbenzol (Isomerengemisch) ≥80% stabilisiert
Divinylbenzol (Isomerengemisch)
Stabilized with 1000 ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 80% CAS No.: 1321-74-0 Molecular Formula: C6H4(CH=CH2)2 Formula Weight: 130.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 69°(156°F) Physical Form: Liquid Density: 0.914 Refractive Index: 1.5740 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow MDL No.: MFCD01778656
Formel: C₁₀H₁₀
Dichte: 0,914
Flash-Pt: 69 °C (156 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01778656
CAS-Nummer: 1321-74-0
EINECS: 215-325-5
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge