3-Methyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7608-5G OS-7608-25G OS-7608-100G
COBBOS-7608-5GEA 25.5 EUR InStock
COBBOS-7608-5G COBBOS-7608-25G COBBOS-7608-100G
3-Methyl-1H-pyrazol
3-Methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₆N₂
MDL Number: MFCD00005240
CAS-Nummer: 1453-58-3
EINECS: 215-925-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge