2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
115746-10G 115746-25G
SIAL115746-10GEA 74 EUR InStock
SIAL115746-10G SIAL115746-25G
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol, Sigma-Aldrich®
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol
Formel: C₉H₁₉NO
MDL Number: MFCD00005983
CAS-Nummer: 2403-88-5
EINECS: 219-291-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge