Natriummercaptoacetat (Natriumthioglycolat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T0632-100G T0632-25G T0632-500G
SIALT0632-100GEA 133 EUR InStock
SIALT0632-100G SIALT0632-25G SIALT0632-500G
Natriummercaptoacetat (Natriumthioglycolat), Sigma-Aldrich®
Natriummercaptoacetat (Natriumthioglycolat)
Formel: HSCH₂COONa
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00043386
CAS-Nummer: 367-51-1
EINECS: 206-696-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge