Labormäntel, PE-Laminat, 4440
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
4440XL 4440S 4440M 4440L 44404XL 44403XL 44402XL
113-7866EA 553 EUR InStock
113-7866 113-6252 113-6251 113-6250 113-6249 113-6248 113-6247
Labormäntel, PE-Laminat, 4440
Einweg-Kleidung
Diese Einwegkittel aus mikroporösem Laminat bieten Schutz vor ungefährlichen Stäuben und ungefährlichen leichten Flüssigkeitsspritzern.
  • Strickmanschetten für verbesserte Passform und hohen Tragekomfort
  • Reißverschluss für Komfort
  • Fusselarm, antistatische Behandlung auf beiden Seiten
  • Leichtes, mikroporöses Material für reduzierte Hitzebildung
Typische Anwendungen umfassen allgemeine Wartung, Elektronikherstellung, Lebensmittel- und Getränkeproduktion, Gastronomie, Kosmetik und Labors.
Farbe: Weiß
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge