4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-3502-1G BB-3502-25G BB-3502-5G
COBBBB-3502-1GEA 26.2 EUR InStock
COBBBB-3502-1G COBBBB-3502-25G COBBBB-3502-5G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BClF₃O₂
MDL Number: MFCD03094999
CAS-Nummer: 176976-42-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge