Ammoniumacetat 5 M in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
09691-100ML 09691-1L 09691-250ML
SIAL09691-100MLEA 66.9 EUR InStock
SIAL09691-100ML SIAL09691-1L SIAL09691-250ML
Ammoniumacetat 5 M in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=7903b63bd52460b98c28450c41ffbd0dbfc3377d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge