2-Chlor-5-propylpyrimidin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
RJC02409DA RJC02409EA RJC02409EE
MAYBRJC02409DAEA 0 EUR InStock
MAYBRJC02409DA MAYBRJC02409EA MAYBRJC02409EE
2-Chlor-5-propylpyrimidin
2-Chloro-5-propylpyrimidine
Formel: C₇H₉ClN₂
MDL Number: MFCD00799403
CAS-Nummer: 219555-98-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge