Diethylmethylmalonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
126136-100G 126136-500G
SIAL126136-100GEA 60.4 EUR InStock
SIAL126136-100G SIAL126136-500G
Diethylmethylmalonat, Sigma-Aldrich®
Diethylmethylmalonat
Formel: C₈H₁₄O₄
MW: 174.2 g/mol
MDL Number: MFCD00009162
CAS-Nummer: 609-08-5
EINECS: 210-175-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge