(2E,6E)-2,6-Nonadienal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W376604-100G-K W376604-25G-K
SIALW376604-100G-KEA 1130 EUR InStock
SIALW376604-100G-K SIALW376604-25G-K
(2E,6E)-2,6-Nonadienal, Sigma-Aldrich®
trans,trans-2,6-Nonadienal
Formel: C₉H₁₄O
MDL Number: MFCD00209523
CAS-Nummer: 17587-33-6
EINECS: 241-557-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge